Learn More
(S)-1-aminoindano, TRC
Código de producto. 30314793
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30314793 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30314793 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA611716250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-1-Aminoindane
CAS 61341-86-4
Fórmula molecular C9 H11 N
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-, (1S)-, 1H-Inden-1-amine, 2,3-dihydro-, (S)-, (1S)-2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine, ((1S)-Indan-1-yl)amine, (+)-1-Aminoindan, (1S)-1-Aminoindane, (1S)-2,3-Dihydro-1H-1-indenamine, (1S)-2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine, (1S)-2,3-Dihydro-1H-inden-1-ylamine, (S)-(+)-1-Aminoindan, (S)-(+)-1-Aminoindane, (S)-(+)-Indan-1-ylamine, (S)-1-Aminoindan, (S)-2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine, (S)-2,3-Dihydroinden-1-amine, 1(S)-Aminoindane, [(S)-Indan-1-yl]amine
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11N/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)9/h1-4,9H,5-6,10H2/t9-/m0/s1
SMILES N[C@H]1CCc2ccccc12
Nombre IUPAC (1S)-2,3-dihidro-1H-inden-1-amina
Peso molecular (g/mol) 133.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.0891