Learn More
Alfa Aesar™ (S)-(+)-1-Aminoindano, ChiPros + 99 %, ee, + 99 %
Código de producto. 11394196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11394196 1g 1 g
1 options
Código de producto. 11394196 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor L19303.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Aplicaciones
El (S)-(+)-1-aminoindano es el S-enantiómero de 1-aminoindano, que es el metabolito del inhibidor de la monoamina oxidasa-B rasagilina. También se utiliza como un compuesto básico quiral y orgánico.
Solubilidad
Miscible con tolueno. Inmiscible con agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes y dióxido de carbono
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-1-Aminoindane
CAS 61341-86-4
Densidad 1.038
Punto de ebullición 225°C
Temperatura de inflamación 94°C (201°F)
Notas del porcentaje del ensayo ee ≥99%
Fórmula molecular C9H11N
Índice de refracción 1.562
Número MDL MFCD00216670
Cantidad 1g
Beilstein 2206708
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo s-+-1-aminoindan, s-1-aminoindane, s-2,3-dihydro-1h-inden-1-amine, s-+-1-aminoindane, 1s-2,3-dihydro-1h-inden-1-amine, s-+-1-indanamine, 1s-indan-1-amine, s-indan-1-ylamine, 1h-inden-1-amine, 2,3-dihydro-, 1s
Información de solubilidad Miscible with toluene. Immiscible with water.
Clave InChI XJEVHMGJSYVQBQ-UHFFFAOYNA-N
Rotación óptica +16.5° (c=1.5 in Methanol)
SMILES NC1CCC2=CC=CC=C12
Nombre IUPAC (1S)-2,3-dihidro-1H-inden-1-amina
Peso molecular (g/mol) 133.19
PubChem CID 7000084
Formula Weight (peso de la fórmula) 133.19
Porcentaje de pureza ≥99%