Learn More
Clorhidrato de (S)-1-amino-3-cloro-2-propanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-1-Amino-3-chloro-2-propanol Hydrochloride |
| CAS | 34839-13-9 |
| Fórmula molecular | C3 H8 Cl N O . Cl H |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | (-)-1-Amino-3-chloro- 2-propanol Hydrochloride, (2S)-1-Amino-3-chloro-2-propanol Hydrochloride, CL 88236 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H8ClNO.ClH/c4-1-3(6)2-5;/h3,6H,1-2,5H2;1H/t3-;/m1./s1 |
| SMILES | Cl.NC[C@H](O)CCl |
| Nombre IUPAC | (2S)-1-amino-3-cloro-propan-2-ol;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 146.016 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.0061 |