Learn More
(S)-(+)-1-Amino-2-propanol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10510014 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10510014 25 g Frasco de vidrio 25 g
10022930 1 g Frasco de vidrio 1 g
10500014 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10510014 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 218980250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2799-17-9 | C3H9NO | 75.11 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2799-17-9
Fórmula molecular C3H9NO
Peso molecular (g/mol) 75.11
Número MDL MFCD00064429
Clave InChI HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo s-+-1-amino-2-propanol, s-1-aminopropan-2-ol, 2s-1-aminopropan-2-ol, +-isopropanolamine, s-1-amino-2-propanol, 2-propanol, 1-amino-, 2s, 1-amino-2-propanol #, 2-propanol, 1-amino-, s, ambotzfal1033
PubChem CID 7311736
Nombre IUPAC 1-aminopropan-2-ol
SMILES CC(O)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-1-Amino-2-propanol
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 19°C to 21°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9540g/mL
Punto de ebullición 160°C
Temperatura de inflamación 71°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(OH)CH2NH2
Índice de refracción 1.4465 to 1.4495
Cantidad 25 g
Beilstein 04, IV, 1665
Gravedad específica 0.954
Condición de rotación específica + 18.00 (20.00°C c=1.8,H2O)
Rotación específica + 18
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.11
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido después derretirse