Learn More
(S)-(+)-1-Amino-2-propanol, 98 %
Código de producto. 11338975
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11338975 250 mg 250 miligramos
11328975 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11338975 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14102.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2799-17-9
Fórmula molecular C3H9NO
Peso molecular (g/mol) 75.11
Número MDL MFCD00064429
Clave InChI HXKKHQJGJAFBHI-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo s-+-1-amino-2-propanol, s-1-aminopropan-2-ol, 2s-1-aminopropan-2-ol, +-isopropanolamine, s-1-amino-2-propanol, 2-propanol, 1-amino-, 2s, 1-amino-2-propanol #, 2-propanol, 1-amino-, s, ambotzfal1033
PubChem CID 7311736
Nombre IUPAC (2S)-1-aminopropán-2-ol
SMILES CC(O)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-1-Amino-2-propanol
Punto de fusión 24°C to 26°C
Densidad 0.96
Punto de ebullición 160°C
Temperatura de inflamación 71°C (159°F)
Índice de refracción 1.449
Cantidad 250 mg
Número UN UN3259
Beilstein 1718868
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Rotación óptica +18.5° (c=1.8 in Water)
Formula Weight (peso de la fórmula) 75.11
Porcentaje de pureza 98%