Learn More
(S)-(-)-1-Amino-2-(metoximetil)pirrolidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-(-)-1-Amino-2-(methoxymethyl)pyrrolidine |
| CAS | 59983-39-0 |
| Fórmula molecular | C6 H14 N2 O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (2S)-2-(Methoxymethyl)-1-pyrrolidinamine, (S)-1-Amino-2-(methoxymethyl)pyrrolidine, SAMP, [(2S)-2-(Methoxymethyl)pyrrolidin-1-yl]amine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14N2O/c1-9-5-6-3-2-4-8(6)7/h6H,2-5,7H2,1H3/t6-/m0/s1 |
| SMILES | COC[C@@H]1CCCN1N |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-(metoximetil)pirrolidin-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 130.188 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 130.111 |