Learn More
(S)-1-(4-Fenil-1H-imidazol-2-il)etanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-1-(4-Phenyl-1H-imidazol-2-yl)ethanamine |
| CAS | 864825-23-0 |
| Fórmula molecular | C11H13N3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (αS)-α-Methyl-5-phenyl-1H-imidazole-2-methanamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H13N3/c1-8(12)11-13-7-10(14-11)9-5-3-2-4-6-9/h2-8H,12H2,1H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@@H](C1=NC=C(C2=CC=CC=C2)N1)N |
| Nombre IUPAC | (S)-1-(5-fenil-1H-imidazol-2-il)etan-1-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 187.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 187.11 |