Learn More
(S)-(-)-1-(4-Metilfenil)etilamina, ChiPros 98%, + 99 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329105
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11329105 25 g 25 g
11309105 1 g 1 g
11319105 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11329105 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16329.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 27298-98-2 | C9H13N | 135.21 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27298-98-2
Fórmula molecular C9H13N
Peso molecular (g/mol) 135.21
Número MDL MFCD00145246
Clave InChI UZDDXUMOXKDXNE-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo s-1-p-tolyl ethanamine, s---1-p-tolyl ethylamine, s---4-1-aminoethyl toluene, s-1-p-tolyl ethylamine, 1s-1-4-methylphenyl ethan-1-amine, 1s-1-p-tolyl ethanamine, 1s-1-4-methylphenyl ethanamine, s-1-p-tolylethanamine, 1-4-methylphenyl ethanamine #, s-1-4-methylphenyl ethylamine
PubChem CID 7015759
SMILES CC(N)C1=CC=C(C)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-1-(4-Methylphenyl)ethylamine
Punto de fusión <-20°C
Densidad 0.94
Punto de ebullición 204°C
Temperatura de inflamación 82°C (179°F)
Notas del porcentaje del ensayo Ee ≥99 %
Índice de refracción 1.5215
Cantidad 25 g
Número UN UN2735
Beilstein 2422644
Sensibilidad Air Sensitive
Nombre IUPAC (1S)-1-(4-metilfenil)etanamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.21
Porcentaje de pureza 98%