Learn More
(S)-(-)-1-(4-Metoxifenil)etilamina, ChiPros + 99 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11303007
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11303007 5 g 5 g
11392997 1 g 1 g
11313007 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11303007 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16322.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 41851-59-6 | C9H13NO | 151.209 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41851-59-6
Fórmula molecular C9H13NO
Peso molecular (g/mol) 151.209
Número MDL MFCD00671660
Clave InChI JTDGKQNNPKXKII-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo s---1-4-methoxyphenyl ethylamine, s-1-4-methoxyphenyl ethanamine, s-1-4-methoxyphenyl ethylamine, s-1-4-methoxy-phenyl-ethylamine, 1s-1-4-methoxyphenyl ethanamine, s--1-4-methoxyphenyl ethylamine, s-p-1-4-methoxyphenyl ethylamine, s-1-4-methoxyphenyl ethan-1-amine, 1s-1-4-methoxyphenyl ethan-1-amine
PubChem CID 793467
Nombre IUPAC (1S)-1-(4-metoxifenil)etanamina
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)OC)N
Specifications
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-1-(4-Methoxyphenyl)ethylamine
Punto de fusión <-20°C
Densidad 1.02
Punto de ebullición 65°C (0.38 mmHg)
Notas del porcentaje del ensayo ee 98%
Índice de refracción 1.533
Cantidad 5 g
Número UN UN2735
Beilstein 3196456
Sensibilidad Air Sensitive
Rotación óptica −34° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.21
Porcentaje de pureza ≥99%