Learn More
Isocianato de (S)-(-)-1-(4-metoxifenil)etilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15439149
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15439149 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15439149 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20240.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-1-(4-Methoxyphenyl)ethyl isocyanate
CAS 745783-83-9
Fórmula molecular C10H11NO2
Índice de refracción 1.518
Número MDL MFCD05664085
Cantidad 1 g
Número UN UN2206
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo s---1-4-methoxyphenyl ethyl isocyanate, 1-1s-1-isocyanatoethyl-4-methoxybenzene, s-1-4-methoxyphenyl ethylisocyanate, s---1-4-methoxyphenyl ethylisocyanate, s ?-?-? ?-?1-? 4-?methoxyphenyl ?ethyl isocyanat, benzene, 1-1s-1-isocyanatoethyl-4-methoxy-9ci, s---1-3-methoxyphenyl ethyl isocyanate
Clave InChI WTNKKJUXEYSETC-QMMMGPOBSA-N
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)OC)N=C=O
Nombre IUPAC 1-[(1S)-1-isocianatoetil]-4-metoxibenceno
Peso molecular (g/mol) 177.203
PubChem CID 7018272
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.2
Porcentaje de pureza 95%