Learn More
Éster monometílico del ácido (S)-(+)-1,4-dihidro-2,6-dimetil-4-(3-nitrofenil)-3,5-piridindicarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-(+)-1,4-Dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-3,5-pyrid |
| CAS | 76093-34-0 |
| Fórmula molecular | C16 H16 N2 O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H16N2O6/c1-8-12(15(19)20)14(13(9(2)17-8)16(21)24-3)10-5-4-6-11(7-10)18(22)23/h4-7,14,17H,1-3H3,(H,19,20)/t14-/m0/s1 |
| SMILES | COC(=O)C1=C(C)NC(=C([C@@H]1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)O)C |
| Nombre IUPAC | Ácido (4S)-5-metoxicarbonil-2,6-dimetil-4-(3-nitrofenil)-1,4-dihidropiridina-3-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 332.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 332.1008 |