Learn More
(S)-1,4-Diazabiciclo[4.3.0]nonano, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15498917
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15498917 1 g 1 g
15408927 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15498917 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52295.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 93643-24-4 | C7H14N2 | 126.20 g/mol
(S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane is used as stationary phases for the separation of enantiomeric mixtures of products. It is also used as catalysts for the enantioselective synthesis of various organic compounds and drugs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (S)-1,4-diazabiciclo[4.3.0]nonano se utiliza en las fases estacionarias para la separación de mezclas enantioméricas de productos. También se usa como catalizador para la síntesis enantioselectiva de diversos compuestos orgánicos y fármacos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 93643-24-4
Fórmula molecular C7H14N2
Peso molecular (g/mol) 126.20
Número MDL MFCD03787926
Clave InChI FTTATHOUSOIFOQ-SSDOTTSWSA-N
Sinónimo s-octahydropyrrolo 1,2-a pyrazine, s-1,4-diazabicyclo 4.3.0 nonane, 8as-octahydropyrrolo 1,2-a pyrazine, 8as-octahydropyrrolo 1,2-a piperazine, s-octahydro-pyrrolo 1,2-a pyrazine, 6s-1,4-diazabicyclo 4.3.0 nonane, pyrrolo 1,2-a pyrazine, octahydro-, 8as, 8as-1,2,3,4,6,7,8,8a-octahydropyrrolo 1,2-a pyrazine, pubchem20597, 6s-1,4-diazabicyclo 4,3,0 nonane
PubChem CID 781249
SMILES C1C[C@@H]2CNCCN2C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
Cantidad 1 g
Número UN UN3267
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Nombre IUPAC (8aR)-octahidropirrolo[1,2-a]pirazina
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.2
Porcentaje de pureza ≥98%