Learn More
(S)-1,4-Diazabiciclo[4.3.0]nonano, 98 %, Acros Organics™
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosSpezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | (S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane |
| Temperatura de inflamación | 89°C |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97.5% min. (GC) |
| Cantidad | 250 mg |
| Condición de rotación específica | + 5.88 (20.00°C c=1, CHCl3) |
| Rotación específica | + 5.88 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 126.2 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- (S)-1,4-Diazabicyclo[4.3.0]nonane
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?