Learn More
(S)-1-[(4-clorofenil)fenilmetil]piperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine |
| CAS | 439858-21-6 |
| Fórmula molecular | C17H19ClN2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | (+)-1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, (S)-1-(p-Chlorobenzhydryl)piperazine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H19ClN2/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-12-10-19-11-13-20/h1-9,17,19H,10-13H2/t17-/m0/s1 |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)[C@@H](N2CCNCC2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 1-[(S)-(4-clorofenil)-fenilmetil]piperazina |
| Peso molecular (g/mol) | 286.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 286.1237 |