Learn More
(S)-(-)-1-(4-Bromofenil)etilamina, ChiPros, 99 %, 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11304516
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11304516 1 g 1 g
11314516 5 g 5 g
11324516 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11304516 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20080.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 27298-97-1 | C8H11BrN | 201.09 g/mol
(S)-(-)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine is utilized as an important raw material in organic synthesis. It also serves as an intermediate in organic synthesis and pharmaceuticals and agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (S)-(-)-1-(4-bromofenil)etilamina se utiliza como una importante materia prima en la síntesis orgánica. También sirve como intermedio en la síntesis orgánica, los productos farmacéuticos y los agroquímicos.
Notas
Sensible al aire. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27298-97-1
Fórmula molecular C8H11BrN
Peso molecular (g/mol) 201.09
Número MDL MFCD00066026
Clave InChI SOZMSEPDYJGBEK-LURJTMIESA-O
Sinónimo s---1-4-bromophenyl ethylamine, s-1-4-bromophenyl ethanamine, s---4-bromo-alpha-phenylethylamine, s-1-4-bromophenyl ethylamine, 1s-1-4-bromophenyl ethanamine, s-1-4-bromophenyl-ethylamine, 1s-1-4-bromophenyl ethan-1-amine, s---1-4-bromo-phenyl-ethylamine, benzenemethanamine,4-bromo-a-methyl-, as, s-1-4-bromophenyl ethanamine-hcl
PubChem CID 852999
SMILES C[C@H]([NH3+])C1=CC=C(Br)C=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine
Punto de fusión -25°C (neat)
Densidad 1.371
Punto de ebullición 140°C to 145°C (30 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Notas del porcentaje del ensayo ee 98%
Índice de refracción 1.567
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Beilstein 5729988
Sensibilidad Air Sensitive
Nombre IUPAC (1S)1-(4-bromofenil)etanamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.08
Porcentaje de pureza 99%