Learn More
(S)-1,4-benzodioxan-2-carboxipiperazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-1,4-Benzodioxan-2-carboxypiperazine |
| CAS | 401941-54-6 |
| Fórmula molecular | C13H16N2O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | [(2S)-2,3-Dihydro-1,4-benzodioxin-2-yl]-1-piperazinyl-methanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H16N2O3/c16-13(15-7-5-14-6-8-15)12-9-17-10-3-1-2-4-11(10)18-12/h1-4,12,14H,5-9H2/t12-/m0/s1 |
| SMILES | O=C([C@H]1OC2=CC=CC=C2OC1)N3CCNCC3 |
| Nombre IUPAC | (S)-(2,3-dihidrobenzo[b][1,4]dioxin-2-il)(piperazin-1-il)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 248.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 248.12 |