Learn More
(S)-1-(3-metoxifenil)-N,N-dimetiletanamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (1S)-1-(3-Methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine |
| CAS | 889443-69-0 |
| Fórmula molecular | C11 H17 N O |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Benzenemethanamine, 3-methoxy-N,N,α-trimethyl-, (αS)-, Rivastigmine Hydrogen Tartrate Imp. F (EP), (αS)-3-Methoxy-N,N,α-trimethylbenzenemethanamine, (S)-1-(3-Methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine, [(1S)-1-(3-Methoxyphenyl)ethyl]dimethylamine, (1S)-1-(3-Methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine, (S)-1-(3-Methoxyphenyl)-N,N-dimethylethanamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H17NO/c1-9(12(2)3)10-6-5-7-11(8-10)13-4/h5-9H,1-4H3/t9-/m0/s1 |
| SMILES | COc1cccc(c1)[C@H](C)N(C)C |
| Nombre IUPAC | (1S)-1-(3-metoxifenil)-N,N-dimetiletanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 179.259 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 179.131 |