Learn More
(S)-(-)-1-(3-Metoxifenil)etilamina, ChiPros + 99 %, 99+% ee, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11353007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11353007 1 g 1 g
11363007 5 g 5 g
11373007 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11353007 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16324.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 82796-69-8 | C9H13NO | 151.209 g/mol
Reatant in the synthesis of the (R)-atropisomer, rivastigmine tartrate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Reactivo en la síntesis del (R)-atropisomer, rivastigmina tartrato.
Solubilidad
Soluble en agua (10 g/l).
Notas
Sensible al aire. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes y del aire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 82796-69-8
Fórmula molecular C9H13NO
Peso molecular (g/mol) 151.209
Número MDL MFCD00671656
Clave InChI CJWGCBRQAHCVHW-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo s-1-3-methoxyphenyl ethanamine, s-1-3-methoxyphenyl ethylamine, 1s-1-3-methoxyphenyl ethanamine, s-3-1-aminoethyl anisole, 1s-1-3-methoxyphenyl ethan-1-amine, s---1-3-methoxyphenyl ethylamine, r-+-1-3-methoxyphenyl ethylamine, chipros, ee, ksc496s2j, s-3-methoxyphenyl ethylamine, 1s-1-3-methoxyphenyl ethylamine
PubChem CID 7020761
Nombre IUPAC (1S)-1-(3-metoxifenil)etanamina
SMILES CC(C1=CC(=CC=C1)OC)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-1-(3-Methoxyphenyl)ethylamine
Punto de fusión 5°C
Densidad 1.023
Punto de ebullición 66°C (0.38 mmHg)
Temperatura de inflamación >100°C (212°F)
Notas del porcentaje del ensayo Ee ≥99 %
Índice de refracción 1.5335
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water (10g/L).
Rotación óptica −27° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.21
Porcentaje de pureza ≥99%