Learn More
(S)-1-(3-clorofenil)etilamina, ChiPros™, 98 %, EE +98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11496590
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11496590 1 g 1 g
11406600 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11496590 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27637.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Como fármaco activo e intermediario, posee diferentes actividades biológicas.
Nota
Sensible a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar lejos del aire y de agentes oxidantes fuertes. Refrigerado (2-4 °C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 68297-62-1
Fórmula molecular C8H10ClN
Peso molecular (g/mol) 155.63
Número MDL MFCD06761823
Clave InChI DQEYVZASLGNODG-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo s-1-3-chlorophenyl ethanamine, s-1-3-chlorophenyl ethylamine, 1s-1-3-chlorophenyl ethanamine, 1s-1-3-chlorophenyl ethan-1-amine, s-3-chloro-, a-methylbenzylamine, s---1-3-chlorophenyl ethylamine, s-1-3-chlorophenyl ethylamine, chipros, benzenemethanamine, 3-chloro-, a-methyl-,, as, s-3-chloro-alpha-methylbenzylamine, chipros r , produced by basf
PubChem CID 2507691
Nombre IUPAC (1S)-1-(3-clorofenil)etanamina
SMILES CC(N)C1=CC(Cl)=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-1-(3-Chlorophenyl)ethylamine
Cantidad 1 g
Notas del porcentaje del ensayo Ee ≥98 %
Número UN UN2735
Punto de ebullición 112°C (13 mmHg)
Formula Weight (peso de la fórmula) 155.63
Porcentaje de pureza 98%