Learn More
(S)-1-(3-clorofenil)-2-hidroxi-1-propanona, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | (S)-1-(3-Chlorophenyl)-2-hydroxy-1-propanone |
| CAS | 287477-53-6 |
| Fórmula molecular | C9H9ClO2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Bupropion (S)-Hydroxy Propanone Impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9ClO2/c1-6(11)9(12)7-3-2-4-8(10)5-7/h2-6,11H,1H3/t6-/m0/s1 |
| SMILES | CC(O)C(=O)c1cccc(Cl)c1 |
| Nombre IUPAC | (2S)-1-(3-clorofenil)-2-hidroxipropan-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 184.62 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.0291 |