Learn More
(S)-(+)-1,3-Butanodiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10440491 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10440491 1 g Frasco de vidrio 1 g
10174650 5 g Frasco de vidrio 5 g
10147353 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10440491 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 217970010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 24621-61-2 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24621-61-2
Fórmula molecular C4H10O2
Peso molecular (g/mol) 90.12
Número MDL MFCD00064278
Clave InChI PUPZLCDOIYMWBV-BYPYZUCNSA-N
Sinónimo s-+-1,3-butanediol, s-butane-1,3-diol, 3s-butane-1,3-diol, s-1,3-butanediol, s-+-butane-1,3-diol, 1,3-butanediol, 3s, bu2, 1,3-butanediol, s, pubchem6722
PubChem CID 446973
ChEBI CHEBI:52688
Nombre IUPAC (3S)-butano-1,3-diol
SMILES CC(CCO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-1, 3-Butanediol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0000g/mL
Punto de ebullición 109.0°C (14.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 121°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH(OH)CH2CH2OH
Índice de refracción 1.4385 to 1.4405
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1
Rotación específica + 30.00
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in acetone, methyl ethyl ketone, ethanol, slightly soluble in ether, practically insoluble in aliphatic hydrocarbons,, benzene, toluene and ccl4
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.12
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Líquido viscoso