Learn More
(S)-1-(3-Bromofenil)etilamina, ChiPros™ 99 %, + 98 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11471640
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11471640 5 g 5 g
11461640 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11471640 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H26998.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 139305-96-7 | C8H10BrN | 200.079 g/mol
(S)-1-(3-Bromophenyl)ethylamine is involved in the Ullmann coupling reaction with N-H containing heteroarenes using copper iodide as a catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (S)-1-(3-bromofenil)etilamina participa en la reacción de acoplamiento Ullmann con heteroarenos que contienen N-H utilizando yoduro de cobre como catalizador.
Solubilidad
No miscible con agua.
Notas
Incompatible con los agentes oxidantes fuertes, el monóxido de carbono y los ácidos fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139305-96-7
Fórmula molecular C8H10BrN
Peso molecular (g/mol) 200.079
Número MDL MFCD00671638
Clave InChI LIBZHYLTOAGURM-LURJTMIESA-N
Sinónimo s-1-3-bromophenyl ethanamine, s-1-3-bromophenyl ethylamine, 1s-1-3-bromophenyl ethanamine, 1s-1-3-bromophenyl ethan-1-amine, s-3-bromo-alpha-methylbenzylamine, 1s-1-3-bromophenyl ethylamine, s---3-bromo alpha-methylbenzylamine, s-m-bromo-, a-methylbenzylamine, s-3-bromo-
PubChem CID 9952938
Nombre IUPAC (1S)-1-(3-bromofenil)etanamina
SMILES CC(C1=CC(=CC=C1)Br)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-1-(3-Bromophenyl)ethylamine
Densidad 1.33
Punto de ebullición 96°C (4 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Notas del porcentaje del ensayo Ee ≥98 %
Cantidad 5 g
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Immiscible with water.
Rotación óptica −22° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.08
Porcentaje de pureza 99%