Learn More
(S)-(+)-1,2-Propanodiol, 97%
Código de producto. 11490397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11490397 1 g 1 g
11400407 5 g 5 g
11410407 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11490397 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21773.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4254-15-3 | C3H8O2 | 76,10 g/mol
El (S)-(+)-1,2-propanodiol actúa como un disolvente y diluyente orgánico utilizado en preparaciones farmacéuticas. También se utiliza como intermedio sintético quiral y sustrato para estudios enzimáticos.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
El (S)-(+)-1,2-propanodiol actúa como disolvente y diluyente orgánico en preparaciones farmacéuticas. También se utiliza como intermediario sintético quiral y como sustrato para estudios enzimáticos.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Higroscópico. Incompatible con agentes oxidantes fuertes, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes, cloroformiatos y agentes reductores.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4254-15-3
Fórmula molecular C3H8O2
Peso molecular (g/mol) 76.10
Número MDL MFCD00004539
Clave InChI DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo s-+-1,2-propanediol, s-propane-1,2-diol, s-1,2-propanediol, 2s-propane-1,2-diol, s-propylene glycol, s-+-propylene glycol, s-+-1,2-dihydroxypropane, propylene glycol #, pgo
PubChem CID 439846
ChEBI CHEBI:29002
SMILES CC(O)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-1,2-Propanediol
Densidad 1.04
Punto de ebullición 186°C to 188°C
Temperatura de inflamación 107°C (224°F)
Índice de refracción 1.432
Cantidad 1 g
Beilstein 1718871
Sensibilidad Hygroscopic
Índice Merck 14,7855
Información de solubilidad Miscible with water.
Rotación óptica +16° (Neat)
Nombre IUPAC propane-1,2-diol
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.1
Porcentaje de pureza 97%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación