Learn More
(S)-(+)-1,2-Propanediol, 97%, ACROS Organics™
Código de producto. 10029001 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5g; frasco de vidrio
Código de producto.
10029001 5g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10029001 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 365300050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-1, 2-Propanediol
CAS 4254-15-3
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -59.0°C
Color Incolora
Densidad 102g/mL
Punto de ebullición 186.0°C to 188.0°C (765.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 102°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C3H8O2
Fórmula lineal CH3CH(OH)CH2OH
Índice de refracción 1.4310 to 1.4350
Número MDL MFCD00004539
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 7968
Condición de rotación específica + 16.00 (20.00°C c=neat)
Rotación específica + 16.00
Sinónimo s-+-1,2-propanediol, s-propane-1,2-diol, s-1,2-propanediol, 2s-propane-1,2-diol, s-propylene glycol, s-+-propylene glycol, s-+-1,2-dihydroxypropane, propylene glycol #, pgo
Información de solubilidad Solubility in water: soluble in water.
Clave InChI DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYNA-N
SMILES CC(O)CO
Nombre IUPAC Propano-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 76.10
PubChem CID 439846
ChEBI CHEBI:29002
Formula Weight (peso de la fórmula) 76.1
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Liquid