Learn More
(S)-(-)-1,2-dihidrocloruro de dihidropropano, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15447248
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15447248 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15447248 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60753.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-1,2-Diaminopropane dihydrochloride
CAS 19777-66-3
Punto de fusión 227°C to 229°C
Fórmula molecular C3H12Cl2N2
Fórmula lineal CH3CH(NH2)CH2NH2·2HCl
Número MDL MFCD00050706
Cantidad 1 g
Beilstein 5740936
Sinónimo s---1,2-diaminopropane dihydrochloride, s-propane-1,2-diamine dihydrochloride, s-1,2-diaminopropane dihydrochloride, s---propylenediamine dihydrochloride, s-1,2-propanediamine dihydrochloride, 2s-propane-1,2-diamine dihydrochloride, s-1,2-diaminopropane 2hcl, s-propylenediamine dihydrochloride, 1,2-propanediamine, dihydrochloride, s, pubchem15232
Clave InChI AEIAMRMQKCPGJR-QTNFYWBSSA-N
Rotación óptica −4.0° (c=20 in Water)
SMILES CC(CN)N.Cl.Cl
Nombre IUPAC (2S)-propano-1,2-diamina; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 147.043
PubChem CID 12217445
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.05
Porcentaje de pureza 99%