Learn More
Ácido (S)-1-(2-cloro-acetil)-pirrolidina-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | N-alpha-Chloroacetyl-L-proline |
| CAS | 23500-10-9 |
| Fórmula molecular | C7 H10 Cl N O3 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1-(2-Chloroacetyl)-L-proline (ACI), L-Proline','1-(chloroacetyl)- (9CI), Proline','1-(chloroacetyl)-','L- (8CI), (2S)-1-(2-Chloroacetyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid, (S)-1-(2-Chloroacetyl)pyrrolidine-2-carboxylic acid, 1-(2-ChloroacetyL)proline, N-α-Chloroa |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H10ClNO3/c8-4-6(10)9-3-1-2-5(9)7(11)12/h5H,1-4H2,(H,11,12)/t5-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)[C@@H]1CCCN1C(=O)CCl |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-1-(2-cloroacetil)pirrolidina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 191.612 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 191.035 |