Learn More
(S)-1-(2-amino-5-clorofenil)-1-(trifluorometil)-3-ciclopropil-2-propin-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-2-(2-Amino-5-chlorophenyl)-4-cyclopropyl-1,1,1-trifluorobut-3-yn-2-ol |
| CAS | 209414-27-7 |
| Fórmula molecular | C13 H11 Cl F3 N O |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (alphaS)-2-Amino-5-chloro-alpha-(cyclopropylethynyl)-alpha-(trifluoromethyl)benzenemethanol, (S)-1-(2-Amino-5-chlorophenyl)-1-(trifluoromethyl)-3-cyclopropyl-2-propyn-1-ol, (S)-2-(2-Amino-5-chlorophenyl)-4-cyclopropyl-1,1,1-trifluoro-3-butyn-2-ol, (alphaS)-2-Amino-5-chloro-alpha-(cyclopropylethynyl)-alpha-(trifluoromethyl)benzenemethanol, Efavirenz Related Compound A (USP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H11ClF3NO/c14-9-3-4-11(18)10(7-9)12(19,13(15,16)17)6-5-8-1-2-8/h3-4,7-8,19H,1-2,18H2/t12-/m0/s1 |
| SMILES | Nc1ccc(Cl)cc1[C@@](O)(C#CC2CC2)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | (2S)-2-(2-amino-5-clorofenil)-4-ciclopropil-1,1,1-trifluorobut-3-yn-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 289.68 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 289.0481 |