Learn More
Ácido (S)-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolin-3-carboxílico, TRC
Código de producto. 30409697
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30409697 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 30409697 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT29375510G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic Acid
CAS 74163-81-8
Fórmula molecular C10 H11 N O2
Cantidad 10 g
Sinónimo (3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic Acid, Quinapril Hydrochloride Imp. A (EP), 3-Isoquinolinecarboxylic acid','1,2,3,4-tetrahydro-','(3S)-, 3-Isoquinolinecarboxylic acid','1,2,3,4-tetrahydro-','(S)-, (3S)-1,2,3,4-Tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid, (-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, (3S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinolin-2-ium-3-carboxylate, (S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, L-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, L-3-Carboxy-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, L-Porretine
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11NO2/c12-10(13)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-11-9/h1-4,9,11H,5-6H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1
SMILES OC(=O)[C@@H]1Cc2ccccc2CN1
Nombre IUPAC Ácido (3S)-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-3-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 177.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.079