Learn More
Clorhidrato de éster bencílico del ácido (S)-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-3-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic Acid Benzyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 103733-30-8 |
| Fórmula molecular | C17H18ClNO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (3S)-1,2,3,4-Tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic Acid Phenylmethyl Ester Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H17NO2.ClH/c19-17(20-12-13-6-2-1-3-7-13)16-10-14-8-4-5-9-15(14)11-18-16;/h1-9,16,18H,10-12H2;1H/t16-;/m0./s1 |
| SMILES | Cl.O=C(OCc1ccccc1)[C@@H]2Cc3ccccc3CN2 |
| Nombre IUPAC | (3S)-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-3-carboxilato de bencilo; hidrocloruro |
| Peso molecular (g/mol) | 303.78 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 303.1026 |