Learn More
Ácido (S)-(-)-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-3-carboxílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11323526
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11323526 1 g 1 g
11333526 5 g 5 g
11343526 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11323526 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L14422.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 74163-81-8 | C10H11NO2 | 177.20 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 74163-81-8
Fórmula molecular C10H11NO2
Peso molecular (g/mol) 177.20
Número MDL MFCD00144533
Clave InChI BWKMGYQJPOAASG-VIFPVBQESA-N
Sinónimo l-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, h-tic-oh, l-porretine, 3s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, s-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid, unii-737g46u1np, s---1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid, 3s-1,2,3,4-tetrahydro-isoquinoline-3-carboxylic acid
PubChem CID 2733226
Nombre IUPAC Ácido (3S)-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-3-carboxílico
SMILES OC(=O)[C@@H]1CC2=CC=CC=C2CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-carboxylic acid
Punto de fusión >300°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 4842199
Rotación óptica −163° (c=2 in 1N NaOH)
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.2
Porcentaje de pureza 97%