Learn More
Clorhidrato de ácido (S)-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-3-acético, 95 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15449595
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15449595 250 mg 250 miligramos
15439595 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15449595 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52111.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
Se utiliza como intermedio farmacéutico activo. También se utiliza como importante intermedio orgánico en los sectores de los agroquímicos, los productos farmacéuticos y los colorantes.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 270082-22-9
Fórmula molecular C11H14ClNO2
Peso molecular (g/mol) 227.69
Número MDL MFCD01861030
Clave InChI SWYPWAIQEURSFY-PPHPATTJSA-N
Sinónimo s-2-tetrahydroisoquinoline acetic acid hydrochloride, s-2-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-yl acetic acid hydrochloride, s-1,2,3,4-tetrahydro-3-isoquinolineacetic acid hydrochloride, 2-3s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-yl acetic acid hydrochloride, s-2-tetrahydroisoquinoline acetic acid-hcl, 3s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinolin-3-ylacetic acid hydrochloride, h-tqa-ohcl, h-tqa-oh.hcl, s-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline-3-acetic acid hydrochloride
PubChem CID 2761613
Nombre IUPAC ácido 2-[(3S)-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina-3-il]acético; clorhidrato
SMILES [H+].[Cl-].OC(=O)C[C@@H]1CC2=CC=CC=C2CN1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-1,2,3,4-Tetrahydroisoquinoline-3-acetic acid hydrochloride
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 227.69
Porcentaje de pureza 95%