Learn More
(S)-(+)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftilamina, ChiPros™ + 99 %, 99% ee, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11343916
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11343916 1 g 1 g
11353916 5 g 5 g
11363916 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11343916 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17022.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 23357-52-0 | C10H13N | 147.221 g/mol
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine is used as a chiral amine derivative used in studies of real-time chiral discrimination of enantiomers as well as in studies of kinetic resolution of chiral amines with ω-transaminase using an enzyme-membrane reactor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (S)-(+)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftilamina se utiliza como un derivado de la amina quiral utilizado en estudios de discriminación quiral en tiempo real de enantiómeros, así como en estudios de resolución cinética de aminas quirales con ω-transaminasa utilizando un reactor de membrana enzimático.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23357-52-0
Fórmula molecular C10H13N
Peso molecular (g/mol) 147.221
Número MDL MFCD00671630
Clave InChI JRZGPXSSNPTNMA-JTQLQIEISA-N
Sinónimo s-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, s-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, s-+-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthylamine, 1s-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-amine, s-1-amino-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene, s-+-1-aminotetraline, chembl39537, 1-naphthalenamine, 1,2,3,4-tetrahydro-, 1s, s-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalen-1-ylamine, s-1-amino-1,2,3,4-tetrahydro-naphthalene
PubChem CID 7058074
Nombre IUPAC (1S)-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-amina
SMILES C1CC(C2=CC=CC=C2C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthylamine
Densidad 1.035
Punto de ebullición 118°C to 120°C (8 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Notas del porcentaje del ensayo ee 99%
Índice de refracción 1.5645
Cantidad 1 g
Beilstein 2360279
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.22
Porcentaje de pureza ≥99%