Learn More
Ácido (S)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftoico, TRC
Código de producto. 30410407
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30410407 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30410407 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT294115250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic Acid
CAS 85977-52-2
Fórmula molecular C11H12O2
Cantidad 250 mg
Sinónimo (1S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenecarboxylic Acid, D-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic Acid
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12O2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10H,3,5,7H2,(H,12,13)/t10-/m0/s1
SMILES OC(=O)[C@H]1CCCc2ccccc12
Nombre IUPAC ácido (1S)-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno-1-carboxílico
Peso molecular (g/mol) 176.21
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.0837