Learn More
Ácido (S)-1,2,3,4-tetrahidro-1-naftoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15403737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15403737 250 mg 250 miligramos
11486540 1 g 1 g
11496540 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15403737 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27612.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 85977-52-2 | C11H12O2 | 176.215 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85977-52-2
Fórmula molecular C11H12O2
Peso molecular (g/mol) 176.215
Número MDL MFCD07368365
Clave InChI VDLWTJCSPSUGOA-JTQLQIEISA-N
Sinónimo s-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthoic acid, s-1,2,3,4-tetrahedro-naphthoic acid, 1s-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid, s-1,2,3,4-tetrahydro-naphthoic acid, 1s-tetralin-1-carboxylic acid, s---1,2,3,4-tetrahydronaphthoic acid, s-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene-1-carboxylic acid, pubchem11869, s-1, 2, 3, 4-tetrahydronaphthoic acid, 1s-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthoic acid
PubChem CID 24820460
Nombre IUPAC ácido (1S)-1,2,3,4-tetrahidronaftaleno-1-carboxílico
SMILES C1CC(C2=CC=CC=C2C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid
Punto de fusión 55°C to 57°C
Cantidad 250 mg
Rotación óptica −12° (c=1 in Ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.22
Porcentaje de pureza 98%