Learn More
(S)-1,2,3,4-Tetrahidro-1-naftalenmetanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthalenemethanol |
| CAS | 151831-52-6 |
| Fórmula molecular | C11H14O |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H14O/c12-8-10-6-3-5-9-4-1-2-7-11(9)10/h1-2,4,7,10,12H,3,5-6,8H2/t10-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1CCCc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | [(1S)-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-il]metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 162.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.1045 |