Learn More
(S)-(-)-1-(1-naftil)etilamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine |
| CAS | 10420-89-0 |
| Fórmula molecular | C12H13N |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | (alphaS)-alpha-Methyl-1-naphthalenemethanamine, (S)-alpha-Methyl-,1-naphthalenemethanamine, (-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, (-)-1-(alpha-Naphthyl)ethylamine, (-)-[(S)-1-(1-Naphthyl)ethyl]amine, (-)-alpha-(1-Naphthyl)ethylamine, (1S)-1-(1-Naphthyl)ethanamine, (S)-(-)-(1-Naphthyl)ethylamine, (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, (S)-(-)-1-(alpha-Naphthyl)ethylamine, (S)-(-)-alpha-(1-Naphthyl)ethylamine, (S)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, (S)-1-(Naphthalen-1-yl)ethanamine, (S)-1-(alpha-Naphthyl)ethylamine, (S)-1-Naphthylethylamine, (S)-alpha-(1-Naphthyl)ethylamine, (S)-alpha-Methyl-1-naphthalenemethanamine, (S)-alpha-Naphthylethylamine, (alphaS)-alpha-Methyl-1-naphthalenemethanamine, [(S)-1-(Naphthalen-1-yl)ethyl]amine, l-alpha-(1-Naphthyl)ethylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13N/c1-9(13)11-8-4-6-10-5-2-3-7-12(10)11/h2-9H,13H2,1H3/t9-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@H](N)c1cccc2ccccc12 |
| Nombre IUPAC | (1S)-1-naftalen-1-iletanamina |
| Peso molecular (g/mol) | 171.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 171.1048 |