Learn More
(S)-(-)-1-(1-naftil)etilamina, ChiPros + 99 %, + 99 % ee, Thermo Scientific™
Código de producto. 11364196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11364196 25 g 25 g
11344196 1 g 1 g
11354196 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11364196 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L19301.14
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10420-89-0
Fórmula molecular C12H14N
Peso molecular (g/mol) 172.25
Número MDL MFCD00064179
Clave InChI RTCUCQWIICFPOD-VIFPVBQESA-O
Sinónimo s---1-1-naphthyl ethylamine, s-1-naphthalen-1-yl ethanamine, 1s-1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, s---alpha-1-naphthyl ethylamine, s-1-1-naphthyl ethylamine, 1s-1-1-naphthyl ethanamine, s---1-naphthyl ethylamine, s-alpha-methyl-1-naphthalenemethanamine, 1s-1-naphthalen-1-yl ethanamine
PubChem CID 66325
SMILES C[C@H]([NH3+])C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Densidad 1.06
Punto de ebullición 152°C to 153°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Amine-like
Notas del porcentaje del ensayo Ee ≥99 %
Índice de refracción 1.623
Cantidad 25 g
Número UN UN2922
Beilstein 2208024
Sensibilidad Air Sensitive
Rotación óptica −55° (c=2 in Ethanol)
Nombre IUPAC (1S)-1-(naftalen-1-il)ethan-1-aminio
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.24
Porcentaje de pureza ≥99%