Learn More
(S)-(-)-1-(1-naftil)etilamina, ChiPros + 99 %, + 99 % ee, Thermo Scientific™
Código de producto. 11344196
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11344196 1 g 1 g
11354196 5 g 5 g
11364196 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11344196 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19301.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10420-89-0
Fórmula molecular C12H14N
Peso molecular (g/mol) 172.25
Número MDL MFCD00064179
Clave InChI RTCUCQWIICFPOD-VIFPVBQESA-O
Sinónimo s---1-1-naphthyl ethylamine, s-1-naphthalen-1-yl ethanamine, 1s-1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, s---alpha-1-naphthyl ethylamine, s-1-1-naphthyl ethylamine, 1s-1-1-naphthyl ethanamine, s---1-naphthyl ethylamine, s-alpha-methyl-1-naphthalenemethanamine, 1s-1-naphthalen-1-yl ethanamine
PubChem CID 66325
SMILES C[C@H]([NH3+])C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Punto de ebullición 152°C to 153°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Amine-like
Notas del porcentaje del ensayo Ee ≥99 %
Cantidad 1 g
Número UN UN2922
Beilstein 2208024
Rotación óptica −55° (c=2 in Ethanol)
Nombre IUPAC (1S)-1-naftalen-1-iletanamina
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.24
Porcentaje de pureza ≥99%