Learn More
(S)-(-)-1-(1-naftil)etilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11423397
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11423397 1 g 1 g
11433397 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11423397 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17176.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 10420-89-0 | C12H14N | 172.25 g/mol
(S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine, (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine is used in the asymmetric synthesis of α-cyanocarboxylates. Also used in the synthesis of chiral imadazolin-2-ylidene ligands used in organometallic catalysis. Chiral/Asymmetric synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
la (S)-(-)-1-(1-naftil)etilamina, (S)-(-)-1-(1-naftil)etilamina se utiliza en la síntesis asimétrica de α-cianocarboxilatos. También se utiliza en la síntesis de ligandos quirales de imidazolina-2-ilideno utilizados en la catálisis organometálica. Síntesis quiral/asimétrica.
Solubilidad
soluble en cloroformo, etanol.
Notas
sensible al aire. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Manténgase alejado de ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos, agentes oxidantes, cloroformatos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10420-89-0
Fórmula molecular C12H14N
Peso molecular (g/mol) 172.25
Número MDL MFCD00064179
Clave InChI RTCUCQWIICFPOD-VIFPVBQESA-O
Sinónimo s---1-1-naphthyl ethylamine, s-1-naphthalen-1-yl ethanamine, 1s-1-naphthalen-1-yl ethan-1-amine, s---alpha-1-naphthyl ethylamine, s-1-1-naphthyl ethylamine, 1s-1-1-naphthyl ethanamine, s---1-naphthyl ethylamine, s-alpha-methyl-1-naphthalenemethanamine, 1s-1-naphthalen-1-yl ethanamine
PubChem CID 66325
Nombre IUPAC (1S)-1-naftalen-1-iletanamina
SMILES C[C@H]([NH3+])C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Densidad 1.06
Punto de ebullición 152°C to 153°C (11 mmHg)
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.623
Cantidad 1 g
Número UN UN2922
Beilstein 2208024
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in chloroform,ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.24
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (S)-(-)-1-(1-Naphthyl)ethylamine
RUO – Research Use Only
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.