Learn More
Isocianato de (S)-(+)-1-(1-naftil)etilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11329096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11329096 250 mg 250 miligramos
11319096 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11329096 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20242.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 73671-79-1 | C13H11NO | 197.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73671-79-1
Fórmula molecular C13H11NO
Peso molecular (g/mol) 197.24
Número MDL MFCD00064181
Clave InChI GONOHGQPZFXJOJ-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo s-+-1-1-naphthyl ethyl isocyanate, 1-1s-1-isocyanatoethyl naphthalene, s-nei, s-1-1-naphthyl ethyl isocyanate, isocyanic acid s-+-1-1-naphthyl ethyl ester, 1-1-isocyanatoethyl naphthalene #, pubchem8101, s-+-1-naphthyl ethyl isocyanate, s--1-1-naphthyl ethyl isocyanate, s-+-1-1-naphthyl ethylisocyanate
PubChem CID 7023510
Nombre IUPAC 1-[(1S)-1-isocianatoetil]naftaleno
SMILES CC(N=C=O)C1=C2C=CC=CC2=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-1-(1-Naphthyl)ethyl isocyanate
Densidad 1.118
Punto de ebullición 106°C to 108°C (0.16 mmHg)
Temperatura de inflamación 93°C (199°F)
Índice de refracción 1.6045
Cantidad 250 mg
Número UN UN2206
Beilstein 4675069
Sensibilidad Moisture sensitive; May form a precipitate
Rotación óptica +47° (c=3.5 in Toluene)
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.24
Porcentaje de pureza 95%