Learn More
(S)-1,1-difenilprolinol, TRC
Código de producto. 30378119
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
Tamaño de la unidad:
500 miligramos
30378119 500 mg 500 miligramos
1 options
Código de producto. 30378119 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD462710500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-1,1-Diphenylprolinol
CAS 112068-01-6
Fórmula molecular C17H19NO
Cantidad 500 mg
Sinónimo alpha,alpha-Diphenyl-L-prolinol, (S)-alpha,alpha-Diphenylpyrrolidinemethanol, (S)-alpha,alpha-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol, (S)-alpha,alpha-Diphenylprolinol, (S)-alpha,alpha-Diphenylpyrrolidin-2-ylmethanol, (S)-2-(Diphenylhydroxymethyl)pyrrolidine, (S)-2-(Hydroxydiphenylmethyl)pyrrolidine, (S)-Diphenyl(pyrrolidin-2-yl)methanol, (2S)-alpha,alpha-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol, (-)-2-(Diphenylhydroxymethyl)pyrrolidine, (-)-alpha,alpha-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol, (-)-alpha,alpha-Diphenylprolinol, (S)-(-)-2-(Diphenylhydroxymethyl)pyrrolidine, (S)-(-)-alpha,alpha-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol, (S)-(-)-alpha,alpha-Diphenylprolinol
Fórmula InChI InChI=1S/C17H19NO/c19-17(16-12-7-13-18-16,14-8-3-1-4-9-14)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11,16,18-19H,7,12-13H2/t16-/m0/s1
SMILES OC([C@@H]1CCCN1)(c2ccccc2)c3ccccc3
Peso molecular (g/mol) 253.34
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.1467