Learn More
(S)-(-)-1,1'-Bi(2-naftilamina), 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15443307
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15443307 250 mg 250 miligramos
11465490 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15443307 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25784.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 18531-95-8 | C20H16N2 | 284.362 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18531-95-8
Fórmula molecular C20H16N2
Peso molecular (g/mol) 284.362
Número MDL MFCD00145204
Clave InChI DDAPSNKEOHDLKB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1'-binaphthalene-2,2'-diamine, r-1,1'-binaphthalene-2,2'-diamine, s---1,1'-binaphthyl-2,2'-diamine, 1,1'-binaphthyl-2,2'-diamine, s---2,2'-diamino-1,1'-binaphthalene, 2,2'-diamino-1,1'-dinaphthyl, 1,1'-bi 2-naphthylamine, 1,1'-bi 2-naphthalenylamine, binam, r-+-2,2'-diamino-1,1'-binaphthalene
PubChem CID 20571
Nombre IUPAC 1-(2-aminonaftalen-1-il)naftalen-2-amina
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C3=C(C=CC4=CC=CC=C43)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-1,1'-Bi(2-naphthylamine)
Punto de fusión 236°C to 242°C
Cantidad 250 mg
Beilstein 2419071
Rotación óptica −150° (c=1 in Pyridine)
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.36
Porcentaje de pureza 97%