Learn More
(S)-(-)-1,1'-Bi(2-naftol), 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328155
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11328155 25 g 25 g
11308155 1 g 1 g
11318155 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11328155 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L08423.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-01-2027
Añadir a la cesta
CAS: 18531-99-2 | C20H14O2 | 286.33 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18531-99-2
Fórmula molecular C20H14O2
Peso molecular (g/mol) 286.33
Número MDL MFCD00004068
Clave InChI PPTXVXKCQZKFBN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1,1'-bi-2-naphthol, s---1,1'-bi-2-naphthol, r-+-1,1'-bi-2-naphthol, 1,1'-binaphthalene-2,2'-diol, binol, 1,1'-binaphthyl-2,2'-diol, 2,2'-dinaphthol, beta-binaphthol, r-1,1'-bi-2-naphthol, s-1,1'-binaphthalene-2,2'-diol
PubChem CID 11762
Nombre IUPAC 1-(2-hidroxinaftalen-1-il)naftalen-2-ol
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C=CC(=C2C3=C(C=CC4=CC=CC=C43)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-1,1'-Bi(2-naphthol)
Punto de fusión 206°C to 211°C
Densidad 1.301
Olor Characteristic
Cantidad 25 g
Número UN UN2811
Beilstein 3592999
Índice Merck 14,1226
Rotación óptica −34.5 (c=1 in THF)
Formula Weight (peso de la fórmula) 286.33
Porcentaje de pureza 99%