Learn More
Ryanodine, MedChemExpress
Descripción
Ryanodine is a cell permeant ryanodine receptor modulator. Ryanodine can either stimulate or inhibit Ryanodine-mediated Ca2+ release depending on its concentrations. Poisonous diterpenoid found in Ryania speciosa.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ryanodine |
| CAS | 15662-33-6 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C25H35NO9 |
| Cantidad | 1 mg |
| SMILES | O[C@@]1([C@@]([C@@]2(O)O3)4C)[C@@]35[C@](O)(CC[C@H](C)[C@H]5O)[C@@](C2)(C)[C@@]1([C@H](OC(C6=CC=CN6)=O)[C@]4(O)C(C)C)O |
| Peso molecular (g/mol) | 493.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 493.55 |
| Porcentaje de pureza | 98.0% |
| Mostrar más |