Learn More
Emma Safety Footwear Zapato Ryan S3
Código de producto. 17552526
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
Tamaño de la unidad:
1 par
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño unitSize
17552526 39 1 par
17562526 40 1 par
17572526 41 1 par
17582526 42 1 par
17592526 43 1 par
17502536 44 1 par
17512536 45 1 par
17522536 46 1 par
17532536 47 1 par
17542536 48 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 17552526 Proveedor Emma Safety Footwear N.º de proveedor MM73556839
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    136.50€
    104.95€ / 1 pares
    Ahorro 31.55€
    23% Descuento
Fecha estimada de envoi: 18-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El Ryan tiene todo lo que esperaría de unas botas de seguridad; resistente y duradero con comodidad durante todo el día y protección para sus pies en todas las condiciones.
  • Resistente al agua.
  • La bota de seguridad todoterreno: extremadamente seguro& Cómodo, 100% libre de metal.& impermeable.
  • El Ryan tiene todo lo que esperaría de unas botas de seguridad; resistente y duradero con comodidad durante todo el día y protección para sus pies en todas las condiciones.
  • Estas botas tiene una membrana totalmente impermeable, por lo que no tiene que preocuparse por los pies húmedos. Puede centrarse completamente en hacer el trabajo.
  • Las partes reflectantes en la bota garantizan que seas claramente visible en la oscuridad y la Gripforce La suela exterior te proporciona el máximo agarre.
  • El aspecto de carbono extremadamente fresco en el lateral de la parte superior le da a las botas un aspecto deportivo.
  • Está disponible en 2 anchos (D& XD).
  • Sector industrial
    • Industria química
    • Industria metalúrgica
    • Construcción& tecnología
    • Fabricación
    • Naturaleza& ambiente
  • Zapato de seguridad
    • Zapatos de seguridad S3 con suela para trabajar en condiciones húmedas
Especificaciones
Tipo de tapón Cordones
Color Negro
Material de revestimiento Membrana antibacteriana/DryShield Hydro-Tec
Material Cuero
Tamaño 39
Certificaciones/conformidad (Europa) ISO 20345:2011
Ajuste Ancho extra ancho
Waterproof Sí
EN ISO 20345 S3