Learn More
RY703 Mouse Anti-Human CD274 (PD-L1), BD OptiBuild™
Código de producto. 31793102 Tienda BD Biosciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 μg
Tamaño de la unidad:
50 microgramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
31793102 50 μg 50 microgramos
1 options
Código de producto. 31793102 Proveedor BD Biosciences N.º de proveedor 772094
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-11-2026
Mouse Monoclonal Antibody
CD274 (PD-L1) Monoclonal Antibody detects CD274 (PD-L1) in Human Samples. It is validated for Flow cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno CD274 (PD-L1)
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon MIH1
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado RY703
Formulación Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide.
Alias de gen B7-H1; B7-H; PD-L1; PDL1; PDCD1 ligand 1; PDCD1L1; PDCD1LG1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Human CD274 Transfected Cell Line
Método de purificación Affinity Chromatography
Cantidad 50 μg
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ