Descripción
CD163 Monoclonal Antibody detects CD163 in Human Samples. It is validated for Flow cytometry.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CD163 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | GHI/61 |
| Concentración | 0.2 mg/mL |
| Conjugado | RY703 |
| Formulación | Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. |
| Alias de gen | CD163 antigen; M130; MM130; GHI/61; D11C163A; RM3/1 |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Glycoprotein preparation from Hairy Cell Leukemia Spleen |
| Mostrar más |