Learn More
RX-3117, MedChemExpress
Código de producto. 16482487
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16482487 50 mg 50 miligramos
16446378 10 mg 10 miligramos
16438967 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16482487 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15228
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress RX-3117 (TV-1360) is a potent and orally active anticancer and antimetaboliteagent. RX-3117 inhibits DNA methyltransferase 1 (DNMT1). RX-3117 shows antiproliferative and anti-tumour activity. RX-3117 induces cell cycle arrest at S phase and apoptosis.
RX-3117 (TV-1360) is a potent and orally active anticancer and antimetaboliteagent. RX-3117 inhibits DNA methyltransferase 1 (DNMT1). RX-3117 shows antiproliferative and anti-tumour activity. RX-3117 induces cell cycle arrest at S phase and apoptosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RX-3117
Forma física Solid
CAS 865838-26-2
Color Off-White
Cantidad 50 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H12FN3O4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo TV-1360 fluorocyclopentenylcytosine
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (194.39 mM)
SMILES O=C1N([C@@H]2C(F)=C(CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C=CC(N)=N1
Peso molecular (g/mol) 257.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.22
Porcentaje de pureza 98.38%