Learn More
RX-3117, MedChemExpress
Código de producto. 16446378
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16446378 10 mg 10 miligramos
16438967 5 mg 5 miligramos
16482487 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16446378 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15228
MedChemExpress RX-3117 (TV-1360) is a potent and orally active anticancer and antimetaboliteagent. RX-3117 inhibits DNA methyltransferase 1 (DNMT1). RX-3117 shows antiproliferative and anti-tumour activity. RX-3117 induces cell cycle arrest at S phase and apoptosis.
RX-3117 (TV-1360) is a potent and orally active anticancer and antimetaboliteagent. RX-3117 inhibits DNA methyltransferase 1 (DNMT1). RX-3117 shows antiproliferative and anti-tumour activity. RX-3117 induces cell cycle arrest at S phase and apoptosis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RX-3117
Forma física Solid
CAS 865838-26-2
Color Off-White
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C10H12FN3O4
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo TV-1360 fluorocyclopentenylcytosine
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (194.39 mM)
SMILES O=C1N([C@@H]2C(F)=C(CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C=CC(N)=N1
Peso molecular (g/mol) 257.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.22
Porcentaje de pureza 98.38%