Learn More
Tocris Bioscience™ RWJ 67657
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18005892
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
18005892 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 18005892 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 2999/10
Potent, selective p38α and p38β inhibitor
Selective p38α and p38β inhibitor (IC50 values are 1 and 11 μM respectively) that displays no activity at p38γ, p38δ and a range of other kinases. Potently inhibits TNF-α and IL-1β release (IC50 values are 3 and 11 nM respectively) and suppresses HIV-1 replication in T cells in vitro. Displays cardioprotective and anti-inflammatory activity in vivo. Orally active.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material RWJ 67657
CAS 215303-72-3
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C27H24FN3O
Formula Weight (peso de la fórmula) 425.5
Pureza >98%
Peso molecular 425.507